Learn More
Clorhidrato de tris, solución de 1 M (pH 7,5/Biol. mol.), Fisher BioReagents™
Descripción
Tris Hidrocloruro, solución de 1M (pH 7,5/Mol. biol.)
Tris es un componente tampón en biología molecular, cultivo de tejidos y procedimientos de electroforesis. Estas soluciones 1M de Tris Hidrocloruro a pH 7,5 proporcionan soluciones prácticas y altamente purificadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris Hydrochloride |
| Nombre de nota | Solución 1M, pH 7,0, pH 7,5 y pH 8,0 |
| Color | Sin designar |
| Concentración | 0,96 a 1,04 M |
| pH | 7.5 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 100 mL |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Filtrado | Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras. |
| Notas de grado de pureza | Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa |
| Mostrar más |