Learn More
Melford TRIS HCl
Descripción
El clorhidrato de TRIS, Tris-HCl, es un agente amortiguador comúnmente utilizado para mantener un pH estable en procedimientos experimentales.
Se utiliza principalmente como agente amortiguador para aplicaciones que requieren un rango de pH ligeramente alcalino a neutro. Además, es eficaz en el rango de pH de 7,2 a 9,0, lo que lo hace adecuado para una variedad de técnicas de biología molecular y bioquímica.
TRIS HCl se utiliza comúnmente en la extracción de ADN y ARN, purificación de proteínas, ensayos enzimáticos y electroforesis. Ayuda a mantener las condiciones de pH deseadas para las reacciones enzimáticas, la estabilidad de los ácidos nucleicos y la separación de proteínas durante la electroforesis.
Una de las ventajas del TRIS HCl es su capacidad de resistir cambios de pH causados por la adición de ácidos o bases, lo que lo convierte en un agente amortiguador confiable. También presenta una baja fuerza iónica, lo que minimiza la interferencia con los sistemas biológicos y las actividades enzimáticas.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1185-53-1 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | C4H11NO3-HCl |