Learn More
Tris-HCl, solución 1 M, pH 8,0, calidad para biología molecular, ultrapura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15835398 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frascos Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15835398 500 mL Frascos Nalgene 500 ml
15893661 100 mL Frascos Nalgene 100 ml
15855478 1 L Frascos Nalgene 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15835398 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J22638.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1185-53-1
Fórmula molecular C4H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 157.594
Clave InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;hidrocloruro
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Tris-HCl
Concentración 1 M
pH 8
Forma física Solución
Cantidad 500 mL
Envase Frascos Nalgene
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Grado Biología molecular