Learn More
Tris-Glycine-SDS, 1X Solution (Electrophoresis), Fisher BioReagents
Descripción
La Tris-glicina-SDS se utiliza comúnmente como tampón en SDS-PAGE.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris-Glycine-SDS |
| Nombre de nota | 1X Solution |
| CAS | 56-40-6, 77-86-1, 151-21-3, 7732-18-5 |
| pH | 8.3 to 8.5 (25°C) |
| Cantidad | 4 L |
| ADNasa | no detectados |
| Filtrado | Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras. |
| Envase | Poly CUBE |
| Proteasa | Not Detected |
| Grado | Electroforesis |