Learn More
Tris-glicina-SDS, solución 10X (electroforesis), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10102823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Frasco de polietileno Nalgene
Poly CUBE
Tamaño de la unidad:
1 LT
4 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10102823 4 L Poly CUBE 4 LT
10051653 1 L Frasco de polietileno Nalgene 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10102823 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP13414
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 77-86-1
Tris-glicina-SDS, solución 10X (electroforesis)
La Tris-glicina-SDS se utiliza comúnmente como tampón en SDS-PAGE de proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-Glycine-SDS
Nombre de nota Solución 10X
CAS 77-86-1, 7732-18-5, 56-40-6, 151-21-3
Color Sin designar
Forma física Líquido
Cantidad 4 L
ADNasa Sin ADNasa
Filtrado Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras.
Notas de grado de pureza Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
Identificación Superar pruebas
Envase Poly CUBE
Proteasa Sin proteasa
Sinónimo TG-SDS
Grado Electroforesis
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,25 M de base de Tris, 1,92 M de glicina y SDS al 1,0 % (con p/v).