Learn More
Tris-glicina-SDS, polvo 10X (electroforesis), Fisher BioReagents
Código de producto. 10061653
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
10061653 1 paq. cada uno
1 options
Código de producto. 10061653 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP13421
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La Tris-glicina-SDS se utiliza comúnmente como tampón en SDS-PAGE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-Glycine-SDS
Nombre de nota 10X Powder
CAS 77-86-1, 56-40-6, 151-21-3
Color Blanco
Forma física Sólido
Cantidad 1 paq.
Envase Paquete de láminas
Proteasa Protease free
Grado Electroforesis
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris Glycine SDS 10X Powder
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2