Learn More
Tris-glicina, solución 1X (electroforesis), Fisher BioReagents
Código de producto. 11443024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 L
Tamaño de la unidad:
20 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443024 20 L 20 litros
1 options
Código de producto. 11443024 Proveedor Fisher Bioreagents N.º de proveedor BP243920
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-04-2027
Añadir a la cesta
La Tris-glicina se utiliza comúnmente como tampón en electroforesis en gel de poliacrilamida nativa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-Glycine
Nombre de nota Solución 1X
CAS 56-40-6, 77-86-1, 7732-18-5
pH 8,3 a 8,5 (1 vez soln.)
Cantidad 20 L
ADNasa no detectados
Filtrado Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras.
Identificación Superar pruebas
Envase Poly CUBE
Proteasa no detectados
Grado Electroforesis