Learn More
Tampón Tris-glicina, polvo 10X, electroforesis, Fisher BioReagents
Código de producto. 10437773
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
10437773 1 paq. cada uno
1 options
Código de producto. 10437773 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP13071
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
  • Se utiliza para hacer una solución de concentrado 10X que puede diluirse para su uso como tampón de transferencia para Western blotting y electroforesis en gel
  • Polvo sin ADNasa, ARNasa ni proteasa que se mezcla previamente para su comodidad para hacer una solución de 1 l de 10X.
  • Elimina la necesidad de pesar los ingredientes por separado. Simplemente se disuelve el polvo en agua pura.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-Glycine
Nombre de nota 10X Powder
CAS 77-86-1, 56-40-6
Color Blanco
pH 8.3
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 1 paq.
ADNasa Sin ADNasa
Envase Paquete de láminas
Proteasa Protease free
Sinónimo TG Buffer, TG
Grado Electroforesis
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris Glycine, 10X Powder
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2