Learn More
Trihidrato de cloruro de Tris(etilendiamina)rodio(III), 23,2 % de Rh, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336068 1 g 1 g
11316068 0.5 g 0.50 g
11326068 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11336068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010553.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15004-86-1 | C6H30Cl3N6O3Rh | 443.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15004-86-1
Fórmula molecular C6H30Cl3N6O3Rh
Peso molecular (g/mol) 443.60
Número MDL MFCD00149661
Clave InChI HHSLUQMEKOPKJG-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Trichlorotris(ethylenediamine)rhodium(III)
Nombre IUPAC rhodium(3+) tris(ethane-1,2-diamine) trihydrate trichloride
SMILES O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3].NCCN.NCCN.NCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(ethylenediamine)rhodium(III) chloride trihydrate
Punto de fusión 280°C (decomposition)
Color Blanco
Fórmula lineal Rh(H2NCH2CH2NH2)3Cl3·3H2O
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.61 (389.56 Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 23,2%
Forma física Masa cristalina/fusionado, los cristales se fusionan con el tiempo