Learn More
Trihidrato de cloruro de Tris(etilendiamina)rodio(III), 23,2 % de Rh, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11316068 0.5 g 0.50 g
11336068 1 g 1 g
11326068 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11316068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010553.02
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 15004-86-1 | C6H30Cl3N6O3Rh | 443.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15004-86-1
Fórmula molecular C6H30Cl3N6O3Rh
Peso molecular (g/mol) 443.60
Número MDL MFCD00149661
Clave InChI HHSLUQMEKOPKJG-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Trichlorotris(ethylenediamine)rhodium(III)
Nombre IUPAC rhodium(3+) tris(ethane-1,2-diamine) trihydrate trichloride
SMILES O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3].NCCN.NCCN.NCCN
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Tris(ethylenediamine)rhodium(III) chloride trihydrate
Punto de fusión 280°C (decomposition)
Color Blanco
Fórmula lineal Rh(H2NCH2CH2NH2)3Cl3·3H2O
Cantidad 0.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.61 (389.56 Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 23,2%
Forma física Masa cristalina/fusionado, los cristales se fusionan con el tiempo
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.