Learn More
Sulfato de tris(etilendiamina)hierro(III), Thermo Scientific™
Código de producto. 11357408
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11357408 10 g 10 g
11347408 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11357408
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 031123.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54398-24-2
Fórmula molecular C12H48Fe2N12O12S3
Peso molecular (g/mol) 760.46
Número MDL MFCD00035682
Clave InChI VXCQKPYJBNCKLI-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo ferric ethylene diamine sulfate, tris ethylenediamine iron iii sulfate
PubChem CID 19601230
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(ethylenediamine)iron(III) sulfate
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 760.38
Forma física Polvo