Learn More
Trihidrato de cloruro de Tris(etilendiamina)cobalto(III), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493427 10 g 10 g
11403437 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17211.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14883-80-8 | C6H30Cl3CoN6O3 | 399.628 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14883-80-8
Fórmula molecular C6H30Cl3CoN6O3
Peso molecular (g/mol) 399.628
Número MDL MFCD00211318
Clave InChI WBMVTRUQSMZIKW-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo tris ethylenediamine cobalt iii chloride trihydrate, cobalt 3+ tris ethylenediamine trihydrate trichloride
PubChem CID 73995044
Nombre IUPAC cobalto(3+); etano-1,2-diamina; tricloruro; trihidrato
SMILES C(CN)N.C(CN)N.C(CN)N.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Co+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride trihydrate
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.64 (345.59 Anhydrous)