Learn More
Hemiheptahidrato de cloruro de tris (etilendiamina)cromo(III), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302658
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
11302658 5 g 5 g
11392648 1 g 1 g
11312658 25 g 25 g
11460510 100 g 100 g
4 options
Código de producto. 11302658
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 024127.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16165-32-5
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16165-32-5
Número MDL MFCD00150160
Sinónimo Trichlorotris(ethylenediamine)chromium(III)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(ethylenediamine)chromium(III) chloride hemiheptahydrate
Color Amarillo a naranja
Fórmula lineal Cr(H2NCH2CH2NH2)3Cl3·3.5H2O
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.71 (338.65 Anhydrous)
Forma física cristalino/a/s