Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón Tris EDTA, para biología molecular, sin ADNasas, ARNasas ni proteasas, listo para usar, pH 8.0
Código de producto. 10586441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
10586441 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 10586441 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 327345000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación, tampón de pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris EDTA buffer
Nombre de nota pH 8.0
CAS 38641-82-6
Color Incolora
pH 7.9 to 8.1 (25°C)
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Fórmula molecular C14H27N3O11
Número MDL MFCD00236359
Envase Frasco de HDPE
Beilstein 04, 303
Índice Merck 14, 9772
Sinónimo 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane
Clave InChI VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]ácido acético
Peso molecular (g/mol) 413.38
PubChem CID 16218629
Grado Biología molecular