Learn More
Tampón de tris(dimetilamino)aluminio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329328 1 g 1 g
11349328 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043237.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Preparación de nitruros de aluminio.
Preparation of aluminum nitrides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32093-39-3
Fórmula molecular C12H36Al2N6
Peso molecular (g/mol) 318.425
Número MDL MFCD00269811
Clave InChI JGZUJELGSMSOID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris dimethylamido aluminum iii, tris dimethylamino aluminum dimer, bis bis dimethylamino alumanyl dimethylamine, bis mu-dimethylamino tetrakis dimethylamino dialuminum
PubChem CID 16688802
Nombre IUPAC N-[bis(dimetilamino)alumanil]-N-metilmetanamina
SMILES CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C.CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris (dimethylamino)aluminum dimer
Punto de fusión 87°C to 89°C
Color Marrón a blanco
Densidad 0.865 g/mL
Punto de ebullición 90°C (0.05 mmHg)(sublimation)
Temperatura de inflamación 21°C (70°F)
Fórmula lineal Al2[N(CH3)2]6
Cantidad 1 g
Número UN UN3131
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.42
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(dimethylamino)aluminum dimer
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H280-Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.