Learn More
Tris (dibenzilideneacetona) dipalodio, TRC
Código de producto. 30010814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010814 250 mg 250 miligramos
30005781 25 g 25 g
30006868 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010814 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT876335250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51364-51-3
Fórmula molecular 3 C17 H14 O . 2 Pd
Peso molecular (g/mol) 915.72
Sinónimo (all-E)-Tris[μ-[(1,2-η:4,5-η)-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one]]di-palladium, (E,E)-1,5-Diphenyl-1,4-pentadien-3-one Palladium Complex, Tris(dibenzylideneacetonyl)bis-palladium, Tris[(1E,4E)-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one]dipalladium, Tris[μ-[(1,2-η:4,5-η)-(1E,4E)-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one]]dipalladium, tris[μ-[(1,2-η:4,5-η)-(1E,4E)-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one]]dipalladium [Pd2(dba)3]
Nombre IUPAC (1E,4E)-1,5-difenilpenta-1,4-dien-3-ona; paladio
SMILES [Pd].[Pd].O=C(\C=C\c1ccccc1)\C=C\c2ccccc2.O=C(\C=C\c3ccccc3)\C=C\c4ccccc4.O=C(\C=C\c5ccccc5)\C=C\c6ccccc6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/3C17H14O.2Pd/c3*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;;/h3*1-14H;;/b3*13-11+,14-12+;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 914.1204
Porcentaje de pureza >95%