Learn More
Aducto de tris(dibencilidenacetona)dipaladio-cloroformo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10621663 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10621663 1 g Frasco de vidrio 1 g
11964361 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10621663 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369340010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52522-40-4 | C52H43Cl3O3Pd2 | 1035.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52522-40-4
Fórmula molecular C52H43Cl3O3Pd2
Peso molecular (g/mol) 1035.10
Número MDL MFCD00075479
Clave InChI LNAMMBFJMYMQTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris dibenzylideneacetone dipalladium-chloroform adduct, tris dibenylideneacetone dipalladium-chloroform, tris dibenzylideneacetone dipalladium 0 chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium 0-chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium-chloroform, pd2 dba 3 chcl3, tris dibenzylideneacetone chloroform-di-palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium chloroform complex
PubChem CID 11029508
Nombre IUPAC cloroformo;(1E,4E)-1,5-difenilpenta-1,4-dien-3-ona; paladio
SMILES [Pd].[Pd].ClC(Cl)Cl.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium-chloroform adduct
Punto de fusión 131.0°C to 135.0°C
Color De negro a morado
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (ex Pd)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2·CHCl3
Cantidad 1 g
Fieser 14,339; 15,353; 16,372; 17,394
Formula Weight (peso de la fórmula) 1035.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium-chloroform adduct
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium-chloroform