Learn More
Tris(dibencilidenoacetona)dipaladio(0), complejo con cloroformo, 20,6 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15416655 1 g 1 g
15426655 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416655 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044969.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52522-40-4 | C52H43Cl3O3Pd2 | 1035.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52522-40-4
Fórmula molecular C52H43Cl3O3Pd2
Peso molecular (g/mol) 1035.10
Número MDL MFCD00075479
Clave InChI LNAMMBFJMYMQTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris dibenzylideneacetone dipalladium-chloroform adduct, tris dibenylideneacetone dipalladium-chloroform, tris dibenzylideneacetone dipalladium 0 chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium 0-chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium-chloroform, pd2 dba 3 chcl3, tris dibenzylideneacetone chloroform-di-palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium chloroform complex
PubChem CID 11029508
Nombre IUPAC cloroformo;(1E,4E)-1,5-difenilpenta-1,4-dien-3-ona; paladio
SMILES [Pd].[Pd].ClC(Cl)Cl.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris (dibenzylideneacetone)dipalladium (0)
Nombre de nota Complex with chloroform
Punto de fusión 131°C to 135°C
Fórmula lineal Pd2(C17H14O)3·CHCl3
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1035.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 20,6%
Forma física Polvo