Learn More
Aducto de tris(dibencilidenoacetona)dipaladio(0)-cloroformo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)-chloroform Adduct |
| CAS | 52522-40-4 |
| Fórmula molecular | C52 H43 Cl3 O3 Pd2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Tris[μ-[(1,2-η:4,5-η)-(1E,4E)-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one]]di-palladium Compound With Trichloromethane, (E,E)-1,5-Diphenyl-1,4-pentadien-3-one Palladium Complex, Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium Chloroform, Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium Chloroform Adduct, Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) Chloroform Adduct, Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium-chloroform (1:1), Tris[μ-[(1,2-η:4,5-η)-(1E,4E)-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one]]dipalladium-trichloromethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3C17H14O.CHCl3.2Pd/c3*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;2-1(3)4;;/h3*1-14H;1H;;/b3*13-11+,14-12+;;; |
| SMILES | [Pd].[Pd].ClC(Cl)Cl.O=C(/C=C/c1ccccc1)\C=C\c2ccccc2.O=C(/C=C/c3ccccc3)\C=C\c4ccccc4.O=C(\C=C\c5ccccc5)/C=C/c6ccccc6 |
| Peso molecular (g/mol) | 1035.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1032.03 |