Learn More
Tris(dibencilidenacetona)dipaladio(0), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) |
| Punto de fusión | 152.0°C to 155.0°C |
| Color | De negro a morado |
| Análisis elemental | 96.0% min. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | (C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2 |
| Cantidad | 25 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, thf, benzene, toluene |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)