Learn More
Tris(dibenzoilmetano)mono(fenantrolina)europio(III), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399668 0.5 g 0.50 g
11389668 0.1 g 0.10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044175.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Como emisor de luz roja orgánica
As an organic red light emitter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17904-83-5
Fórmula molecular C57H44EuN2O6
Peso molecular (g/mol) 1004.951
Número MDL MFCD01321202
Clave InChI DYKOLWWJTALFFU-RWBKAWJDSA-N
Sinónimo eu dbm 3 phen, tris dibenzoylmethane mono phenanthroline europium iii, tris dibenzoylmethane phenanthroline europium iii, tris dibenzoylmethane mono 1,10-phenanthroline europium lll, europium iii tris 1,3-diphenyl-1,3-propanedionato mono 1,10-phenanthroline, 2e-3-bis 1e-3-oxo-1,3-diphenylprop-1-en-1-yl oxy europio oxy-1,3-diphenylprop-2-en-1-one; phen
PubChem CID 14205791
Nombre IUPAC europio; (E)-3-hidroxi-1,3-difenilprop-2-en-1-ona;1,10-fenantrolina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=CC(=O)C2=CC=CC=C2)O.C1=CC=C(C=C1)C(=CC(=O)C2=CC=CC=C2)O.C1=CC=C(C=C1)C(=CC(=O)C2=CC=CC=C2)O.C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.[Eu]
Spécification
Nombre del producto químico o material Tris (dibenzoylmethane)mono (phenanthroline)europium (III)
Punto de fusión 172°C to 173°C
Cantidad 0.5 g
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane, THF
Formula Weight (peso de la fórmula) 1001.93
Forma física Polvo
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.