Learn More
TRIS-d11 (cristalino), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trometamol-D11 |
| CAS | 202656-13-1 |
| Fórmula molecular | C4 D11 N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,3-Propane-1,1,3,3-d4-diol-d2, 2-(amino-d2)-2-(hydroxy-d-methyl-d2)- (9 CI), 2-(Amino-d2)-2-(hydroxy-d-methyl-d2)-1,3-propanediol-1,1,3,3-d4, Perdeutero-tri(hydroxymethyl)aminomethane, Perdeutero-Tris, TRIS-d11, Tris(hydroxymethyl)aminomethane-d11, Tromethamine-d11, Trometamol-d11 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8 H,1-3,5H2/i1D2,2D2,3D2,6 D,7 D,8 D/hD2 |
| SMILES | [2 H]OC([2 H])([2 H])C(N([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])O[2 H])C([2 H])([2 H])O[2 H] |
| Nombre IUPAC | N,N,1,1,3,3-hexadeuterio-1,3-dideuteriooxi-2-[dideuterio(deuteriooxi)metil]propan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 132.2028 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.1429 g/mol |
| Mostrar más |