Learn More
Fosfito de tris(cloroetilo) (85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(chloroethyl) Phosphite |
| CAS | 140-08-9 |
| Fórmula molecular | C6H12Cl3O3P |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | CLP 1, NSC 6514, Phosphorous Acid Tris(2-chloroethyl) Ester, Tri(2-chloroethyl) Phosphite, Tris(2-chloroethyl) Phosphite, Tris(beta-chloroethyl) Phosphite |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12Cl3O3P/c7-1-4-10-13(11-5-2-8)12-6-3-9/h1-6H2 |
| SMILES | ClCCOP(OCCCl)OCCCl |
| Nombre IUPAC | Fosfito de tris(2-cloroetilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 269.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.959 |