Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con TRIS (TBS, 20X) pH 7,4
Código de producto. 15423579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15423579 2 L 2 litros
15413579 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15423579 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60877.K3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    126.65€ / 2 litros
    Ahorro 26.35€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Tris Buffered Saline (TBS) is a pH stabilizing solution used for western blot and ELISA procedures. It is used as a convenient prepared buffer for use in various applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La solución salina tamponada con Tris (TBS) es una solución estabilizante de pH utilizada para los procedimientos Western blot y ELISA. Se utiliza como práctico tampón preparado para usar en diversas aplicaciones.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Contiene: Tris de 0,5 M, 54 mM de KCl y 2,74 M de NaCl, pH 7,4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00132476
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TRIS-buffered saline
Concentración 20X
pH 7.4
Forma física Líquido
Cantidad 2 L
Información de solubilidad It is soluble in water.