Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con TRIS (TBS, 20X), con Tween 20 al 2 %
Description
TRIS-buffered saline (TBS, 20X), with 2% Tween 20 is used as a wash buffer and for sample preparation in general immunoassay applications, Tween 20 reduces nonspecific binding and protein:protein interactions.TBS is often used for diluting secondary antibodies or streptavidin-AP conjugate. TBS-Tween 20 is often used for washing steps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La solución salina tamponada con TRIS (TBS, 20X), con Tween 20 al 2 % se utiliza como tampón de lavado y para la preparación de muestras en aplicaciones generales de inmunoensayos, Tween 20 reduce la unión inespecífica y las interacciones proteína:proteína. TBS se utiliza a menudo para diluir anticuerpos secundarios o conjugado estreptavidina-AP. Suele utilizarse TBS-Tween 20 para los pasos de lavado.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
1,0 M Tris-HCl, 3,0 M NaCl, pH 7,4 ± 0,1 con Tween 20 al 2,0 %
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Solución salina tamponada con TRIS |
| Concentración | 20X |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1L |