Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con TRIS (TBS, 20X), con Tween 20 al 2 %
Código de producto. 15403279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1L
2L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15403279 2L 2 litros
15493269 1L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15403279 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60497.K3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.96€
    207.65€ / 2 litros
    Ahorro 45.31€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
TRIS-buffered saline (TBS, 20X), with 2% Tween 20 is used as a wash buffer and for sample preparation in general immunoassay applications, Tween 20 reduces nonspecific binding and protein:protein interactions.TBS is often used for diluting secondary antibodies or streptavidin-AP conjugate. TBS-Tween 20 is often used for washing steps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La solución salina tamponada con TRIS (TBS, 20X), con Tween 20 al 2 % se utiliza como tampón de lavado y para la preparación de muestras en aplicaciones generales de inmunoensayos, Tween 20 reduce la unión inespecífica y las interacciones proteína:proteína. TBS se utiliza a menudo para diluir anticuerpos secundarios o conjugado estreptavidina-AP. Suele utilizarse TBS-Tween 20 para los pasos de lavado.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
1,0 M Tris-HCl, 3,0 M NaCl, pH 7,4 ± 0,1 con Tween 20 al 2,0 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con TRIS
Concentración 20X
Forma física Líquido
Cantidad 2L