Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con TRIS (TBS, 10X) pH 8,0
Código de producto. 15475079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475079 1 L 1 litro
15485079 2 L 2 litros
15495079 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15475079 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62780.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.70€
    53.65€ / 1 litros
    Ahorro 6.05€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00004679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TRIS-buffered saline
Concentración 10X
pH 8.0
Forma física Líquido
Cantidad 1 L