Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con TRIS (TBS, 10X) pH 7,4, para Western blot
Código de producto. 15450277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450277 4 L 4 litros
15430277 1 L 1 litro
15440277 2 L 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450277 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62938.K7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.80€
    204.65€ / 4 litros
    Ahorro 40.15€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Para el lavado de Western blot
For Western blot washing.TRIS-buffered saline (TBS, 10X) is used as a washing buffer for electrodes, alkaline phosphatase and peroxidase conjugates in dot blot assay. Further, it acts as a pH stabilizer, which enable washing without disruption of antibody-antigen binding interactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La solución salina amortiguadora TRIS (TBS, 10X) se utiliza como amortiguador de lavado para los electrodos, la fosfatasa alcalina y los conjugados de la peroxidasa en el ensayo de 'dot blot'. Además, actúa como estabilizador del pH, lo que permite el lavado sin que se interrumpan las interacciones entre los anticuerpos y los antígenos.
Solubilidad
Miscible con agua.
Nota
500SMM Tris, 1,5 M NaCl, pH 7,4.Guardar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00004679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TRIS-buffered saline
Nombre de nota for Western blot
Concentración 10X
pH 7.4
Forma física Líquido
Cantidad 4 L
Información de solubilidad Miscible with water.