Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con TRIS (TBS, 10X), con Tween 20 al 1 %
Código de producto. 15480277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15480277 500 mL 500 ml
15465249 1 L 1 litro
15475249 2 L 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480277 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62955.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La solución salina tamponada con TRIS (TBS, 20X), con 1 % de Tween 20 se utiliza como tampón de lavado y para la preparación de muestras en aplicaciones generales de inmunoensayo; Tween 20 reduce la unión inespecífica y las interacciones de proteínas.TBS se utiliza a menudo para diluir anticuerpos secundarios o conjugado de estreptavidina-AP. TBS-Tween 20 se utiliza a menudo para los pasos de lavado.
Solubilidad
Soluble en agua.
Nota
250 mM Tris, 27 mM KCl, 1,37 M NaCl, pH 7,4, con un 1 % de Tween 20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TRIS-buffered saline
Nombre de nota with 1% Tween 20
CAS 77-86-1
Concentración 10X
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Fórmula molecular C4H11NO3
Número MDL MFCD00678198
Información de solubilidad It is soluble in water.
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754