Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con TRIS (TBS, 10X), con Tween 20 al 1 %
Código de producto. 15475249
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475249 2 L 2 litros
15480277 500 mL 500 ml
15465249 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15475249 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62955.K3
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La solución salina tamponada con TRIS (TBS, 20X), con 1 % de Tween 20 se utiliza como tampón de lavado y para la preparación de muestras en aplicaciones generales de inmunoensayo; Tween 20 reduce la unión inespecífica y las interacciones de proteínas.TBS se utiliza a menudo para diluir anticuerpos secundarios o conjugado de estreptavidina-AP. TBS-Tween 20 se utiliza a menudo para los pasos de lavado.
Solubilidad
Soluble en agua.
Nota
250 mM Tris, 27 mM KCl, 1,37 M NaCl, pH 7,4, con un 1 % de Tween 20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TBS
Concentración 10X
Forma física Líquido
Cantidad 2 L