missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con TRIS (TBS, 10X), con Tween 20 al 0,5 %

Código de producto. 15450137
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
500 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15450137

Marca: Thermo Scientific Chemicals J60448.K3

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol

TRIS-buffered saline (TBS, 10X), with 0.5% Tween 20 is used as a wash buffer and for sample preparation in general immunoassay applications, Tween 20 reduces nonspecific binding and protein:protein interactions.TBS is often used for diluting secondary antibodies or streptavidin-AP conjugate. TBS-Tween 20 is often used for washing steps.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Solución salina tamponada con TRIS (TBS, 10X), con Tween al 0,5 % 20 se utiliza como tampón de lavado y para la preparación de muestras en aplicaciones generales de inmunoensayos. Tween 20 reduce la unión inespecífica y las interacciones proteína:proteína. Suele usarse la TBS para diluir anticuerpos secundarios o conjugado estreptavidina-AP. TBS-Tween 20 se utiliza a menudo para los pasos de lavado.

Solubilidad
Es soluble en agua.

Nota
250 mM Tris, 27 mM KCl, 1,37 M NaCl, pH 7,4 con Tween 20 al 0,5 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00678198
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TRIS-buffered saline
Nombre de nota with 0.5% Tween 20
Color Incolora
Concentración 10X
Forma física Líquido viscoso
Cantidad 2 L
Información de solubilidad It is soluble in water.

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado