Learn More
Tampón Tris, solución de 0,3 M (biología molecular), Fisher BioReagents
Código de producto. 10593145 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
10593145 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 10593145
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Tris es un componente de tampón en biología molecular, cultivo de tejidos y procedimientos de electroforesis. Solución Tris, 0,3 M, proporciona una cómoda solución madre para esas aplicaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris Buffer
Nombre de nota 0.3M Solution
CAS 77-86-1, 60-00-4
Color Sin designar
Concentración 0.29 to 0.31 M
pH 10.1 to 11.1
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
ADNasa Sin ADNasa
Identificación Pass Test
Fórmula molecular C4H11NO3
Envase Frasco de polietileno
Proteasa Protease free
Índice Merck 15, 9951
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Peso molecular (g/mol) 121.14
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Grado Biología molecular