Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón Tris borato EDTA, para biología molecular, 10x, sin ADNasas, ARNasas ni proteasas
Código de producto. 10611662 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
10611662 1 L 1 LT
1 options
Código de producto. 10611662 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 327330010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación, tampón de pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris Borate EDTA buffer
Nombre de nota pH 8.3
CAS 610769-35-2
Color Incolora
pH 8.2 to 8.4 (25°C)
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Fórmula molecular C14H30BN3O14
Número MDL MFCD00236358
Envase Frasco de plástico
Beilstein 04, 303
Índice Merck 14, 9772
Sinónimo 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane
Clave InChI OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(O)(O)O.C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.C(C(CO)(CO)N)O
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]ácido acético;ácido bórico
Peso molecular (g/mol) 475.211
PubChem CID 21257725
Grado Biología molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris Borate EDTA buffer, 10x, DNase, RNase and Protease free
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Boric acid, EDTA