Learn More
Tampón Tris Borato EDTA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris borate EDTA Buffer |
| CAS | 610769-35-2 |
| Fórmula molecular | C14H30BN3O14 |
| Cantidad | 1 L |
| Clave InChI | OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | B(O)(O)O.C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.C(C(CO)(CO)N)O |
| Nombre IUPAC | 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]ácido acético;ácido bórico |
| Peso molecular (g/mol) | 475.211 |
| PubChem CID | 21257725 |