Learn More
Tampón TBE, Tris-borato-EDTA, solución 1X, electroforesis, Fisher BioReagents
Descripción
- Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución tampón 1X TBE de Fisher BioReagents lista para su uso
- Elimina la molestia de la dilución o esperar a que el polvo se disuelva
- La solución 1X contiene 0,089 M de tris, 0,089 M de ácido bórico y 0,002 M de EDTA
- Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
- Filtrado, esterilizado en autoclave y probado funcionalmente para su uso en aplicaciones de electroforesis
- TBE es un tampón comúnmente utilizado para la electroforesis de nucleicos ácidos en geles de agarosa y poliacrilamida
- Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris-Borate-EDTA |
| Nombre de nota | 1X Solution |
| CAS | 77-86-1, 6381-92-6, 10043-35-3, 7732-18-5 |
| Color | Incolora |
| pH | 8.2 to 8.4 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 20 L |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Filtrado | Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras. |
| Envase | Poly CUBE |
| Mostrar más |