Learn More
Tampón TBE, polvo 10X, electroforesis, Fisher BioReagents
Código de producto. 10448543
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
10448543 1 paq. cada uno
1 options
Código de producto. 10448543 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP13341
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cada envase contiene la cantidad requerida de polvo premezclado para hacer 1 l de solución madre de tampón 10X TBE que pueda diluirse en una solución 1X para su uso en electroforesis de ácidos nucleicos en geles de poliacrilamida
  • Polvo sin ADNasa, ARNasa ni proteasa que se premezcla en las proporciones correctas para su comodidad
  • Cantidad adecuada de polvo para hacer 1 l de tampón 10X TBE
  • Elimina la necesidad de pesar por separado ingredientes de tampón TBE. Solo necesita disolver el polvo en agua pura
  • El tampón TBE se utiliza habitualmente en electroforesis en gel de poliacrilamida ADN y ARN (PAGE)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-Borate-EDTA
Nombre de nota 10X Powder
CAS 77-86-1, 10043-35-3, 60-00-4
Color Blanco
Forma física Sólido
Cantidad 1 paq.
ADNasa Sin ADNasa
Envase Paquete de láminas
Proteasa Protease free
Sinónimo TBE
Grado Electroforesis
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tris (63.91%), Boric Acid (32.54%), and EDTA (3.55%).
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris borate EDTA 10X powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.