Learn More
Tris-(benziltriazoilmetil)amina, TRC
Código de producto. 30451733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451733 25 mg -
30457304 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30451733 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT87629525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 510758-28-8
Fórmula molecular C30H30N10
Peso molecular (g/mol) 530.63
Sinónimo 1-(1-Benzyltriazol-4-yl)-N,N-bis[(1-benzyltriazol-4-yl)methyl]methanamine, N,N,N-Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine, TBTA, Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Nombre IUPAC 1-(1-benciltriazol-4-il)-N,N-bis[(1-benciltriazol-4-il)metil]metanamina
SMILES C(N(Cc1cn(Cc2ccccc2)nn1)Cc3cn(Cc4ccccc4)nn3)c5cn(Cc6ccccc6)nn5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-(benzyltriazolylmethyl)amine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H30N10/c1-4-10-25(11-5-1)16-38-22-28(31-34-38)19-37(20-29-23-39(35-32-29)17-26-12-6-2-7-13-26)21-30-24-40(36-33-30)18-27-14-8-3-9-15-27/h1-15,22-24H,16-21H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 530.2655