Learn More
Base de Tris (cristales blancos o polvo cristalino/biología molecular) Fisher BioReagents™
Código de producto. 10724344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
25 Kg
5 KG
500 GR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10724344 5 kg Balde de polietileno 5 KG
10103203 500 g Frasco de polietileno 500 GR
10376743 1 kg Frasco de polietileno 1 KG
10667243 10 kg Balde de polietileno 10 KG
10336793 25 kg Tambor de fibra 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10724344 Supplier Fisher BioReagents Supplier No. BP1525
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa. | CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mol
Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa.
La base de Tris es un componente de tampón en biología molecular, cultivo de tejidos y procedimientos de electroforesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Tris(hidroximetil)aminometano, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Specifications
Absorbancia 0,05 UA máx. a 280 nm
Nombre del producto químico o material Base de Tris
Punto de fusión 168,5 °C
Punto de ebullición 219 °C
Color Blanco
pH 10.4
Forma física Cristales; polvo de cristalina
Cantidad 5 kg
ADNasa Sin ADNasa
Formulación 2-amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanediol, tris (hidroximetil) aminometano, tris base, THAM trimetilol aminometano, trimetilol aminometano, trometamol
Notas de grado de pureza Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥ 99,8 %
Identificación Superar pruebas
Fórmula lineal H2NC (CH2OH)3
Envase Balde de polietileno
Proteasa Sin proteasa
Índice Merck 15, 9951
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza ≥ 99,8%
Grado Biología molecular