Learn More
Base de Tris (cristales blancos o polvo cristalino/biología molecular) Fisher BioReagents™
Código de producto. 10667243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
25 Kg
5 KG
500 GR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10667243 10 kg Balde de polietileno 10 KG
10103203 500 g Frasco de polietileno 500 GR
10376743 1 kg Frasco de polietileno 1 KG
10724344 5 kg Balde de polietileno 5 KG
10336793 25 kg Tambor de fibra 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10667243 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP15210
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa. | CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mol
Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa.
La base de Tris es un componente de tampón en biología molecular, cultivo de tejidos y procedimientos de electroforesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Trimetilolaminometano, Trimethylol Aminomethane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Absorbancia 0.05 AU máx. a 280 nm
Nombre del producto químico o material Base de Tris
Punto de fusión 168.5 °C
Punto de ebullición 219 °C
Color Blanco
pH 10.4
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 10 kg
ADNasa Sin ADNasa
Notas de grado de pureza Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥ 99.8 %
Identificación Superar pruebas
Fórmula lineal H2NC (CH2OH)3
Envase Balde de polietileno
Proteasa Sin proteasa
Índice Merck 15, 9951
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado Biología molecular