Learn More
Melford Tris Base Ultra Puro
Código de producto. 30018883
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 Kg
250 g
5 Kg
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30018883 500 g 500 g
30018880 1 kg 1 Kg
30018884 5 kg 5 Kg
30018882 25 kg 25 Kg
30018881 250 g 250 g
30018879 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30018883 Proveedor Melford N.º de proveedor T60040500.0
Tris Base Ultra Pure es un componente reactivo y tampón de uso común.
Tris Base Ultra Pure es un componente reactivo y tampón de uso común. Tris Base, Tris(hidroximetil)aminometano, es una amina primaria que actúa como agente amortiguador para mantener un pH estable en procedimientos experimentales.
Es particularmente eficaz en el rango de pH de 7,2 a 9,0, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren condiciones de pH ligeramente alcalinas a ligeramente ácidas. Tris Base Ultra Pure está altamente purificado para eliminar impurezas y contaminantes, lo que garantiza la máxima calidad para uso en laboratorio.
La forma ultrapura es esencial para aplicaciones donde la presencia de impurezas puede afectar negativamente los resultados experimentales. Tris Base Ultra Pure se utiliza comúnmente en diversas técnicas de biología molecular, como extracción de ADN y ARN, purificación de proteínas y ensayos enzimáticos.
También se utiliza en la preparación de tampones de electroforesis y reacciones de PCR.
Humedad:< 0,2%
Color:< 20 APHA (incoloro)
Metales pesados (como Pb):< 0,0001%
Materia insoluble:< 0,005%
Metales pesados: 5 ppm
pKa (20 °C): 8,1 ±0.1
Especificaciones
CAS 77-86-1
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C4H11NO3
Grado Biología molecular Ultrapure