Learn More
Hexafluorofosfato de tris(acetonitrilo)ciclopentadienilrutenio(II), TRC
Código de producto. 30453985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453985 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30453985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT87500650MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) Hexafluorophosphate
CAS 80049-61-2
Fórmula molecular C11H14F6N3PRu
Cantidad 50 mg
Sinónimo Tris(acetonitrile)(η5-cyclopentadienyl)ruthenium Hexafluorophosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5.3C2H3N.F6P.Ru/c1-2-4-5-3-1;3*1-2-3;1-7(2,3,4,5)6;/h1-5H;3*1H3;;/q-1;;;;-1;+2
SMILES [F-][P+5]([F-])([F-])([F-])([F-])[F-].CC#[N][Ru+2]1234([N]#CC)([CH]5=[CH]1[CH-]2[CH]3=[CH]54)[N]#CC
Peso molecular (g/mol) 434.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.99