Learn More
Tampón TAE, Tris-acetato-EDTA, solución 10X, electroforesis, Fisher BioReagents
Código de producto. 10041223
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Poly CUBE
Tamaño de la unidad:
1 LT
20 LT
4 LT
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10041223 1 L Frasco de polietileno Nalgene 1 LT
10628403 500 mL Frasco de polietileno 500 ML
10775494 4 L Poly CUBE 4 LT
10637633 20 L Poly CUBE 20 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10041223 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP13351
Solicitar formato a granel o personalizado
  • Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución de tampón 10X TAE de Fisher BioReagents. Solo diluya lo que necesite.
  • La solución 10X contiene 0,4 M de tris-acetato y 0,01 M de EDTA
  • Para preparar una solución de 1X, mezcle un volumen de solución 10X TAE de Fisher BioReagents con 9 volúmenes de agua ultrapura, como BP2819.
  • Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
  • Filtrado, esterilizado en autoclave y probado funcionalmente para su uso en aplicaciones de electroforesis
  • TAE es un tampón comúnmente utilizado para la electroforesis de nucleicos ácidos en geles de agarosa
  • Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-Acetate-EDTA
Nombre de nota 10X Solution
CAS 64-19-7, 7732-18-5, 60-00-4, 77-86-1
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
ADNasa Sin ADNasa
Filtrado Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras.
Notas de grado de pureza DNase-, RNase- and Protease-Free
Envase Frasco de polietileno Nalgene
Proteasa Protease free
Sinónimo TAE
Grado Electroforesis
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tris (<5,0 %), Ácido acético (1,0 %), y EDTA (<1 %).