Learn More
Melford Acetato de TRIS
Código de producto. 30018904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018904 500 g 500 g
30018903 1 kg 1 Kg
30018902 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018904 Proveedor Melford N.º de proveedor T60070500.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Humedad:< 0,3%
pH (0,1 M, H2O ) 25 °C: 6,0-7,0 %
Metales pesados: 0,001%
Especificaciones
CAS 6850-28-8
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C14H11NO3C2H4O2
Grado Ultrapuro