Learn More
Melford Acetato de TRIS
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Humedad:< 0,3%
pH (0,1 M, H2O ) 25 °C: 6,0-7,0 %
Metales pesados: 0,001%
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 6850-28-8 |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula molecular | C14H11NO3C2H4O2 |
| Grado | Ultrapuro |