Learn More
Tris, 99.8 to 100.1% (Dry Basis), Molecular Biology Grade, Ultrapure
Código de producto. 15855228 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
5 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15855228 500 g Frasco de plástico 500 g
15845368 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15855368 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
15865368 10 kg Frasco de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15855228 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J75825.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00004679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Tris(hydroxymethyl)amino methane
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris
Punto de fusión 171°C to 172°C
Punto de ebullición 219°C to 220°C (10 mmHg)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Fórmula lineal NH2C(CH2OH)3
Envase Frasco de plástico
Beilstein 741883
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza 99.8 to 100.1%
Grado Biología molecular