Learn More
Tris(8-hidroxiquinolinato)aluminio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461968 25 g 25 g
15441968 1 g 1 g
15451968 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55656.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2085-33-8
Key green-light emitting and electron transport material for OLEDs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Material clave de emisión de luz verde y transporte de electrones para OLED.
Solubilidad
Solubilidad en cloroformo.
Notas
Reacciona con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2085-33-8
Número MDL MFCD00191693
Sinónimo tri-8-quinolinolatoaluminum, aluminum 8-hydroxyquinolinate, tri quinolin-8-yloxy alumane, aluminum tris quinolin-8-olate, tris 8-hydroxyquinolinato aluminum, aluminum, tris 8-quinolinato-n1,o8, aluminum oxinate, aluminum oxinate,, tris 8-quinolyloxy alumane, tris 8-quinolinyloxy alumane
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum
Punto de fusión >300°C
Color Amarillo a verde
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,370
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.44
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo