Learn More
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimetil-3,5-octanedionato)europio(III), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307758 250 mg 250 miligramos
11317758 1 g 1 g
11397748 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11307758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033541.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17631-68-4 | C30H33EuF21O6 | 1040.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17631-68-4
Fórmula molecular C30H33EuF21O6
Peso molecular (g/mol) 1040.52
Número MDL MFCD00064655,MFCD01074933
Clave InChI UDXLMYFGTHAWDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo eu fod 3, sievers' reagent, europium-fod, siever's reagent, tris 6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato europium iii, resolve-al tm eufod, chloride ionophore vii, tris 6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato europium, europium iii-tris 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedionate
PubChem CID 6000041
Nombre IUPAC tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-6-hydroxy-7,7-dimethyloct-5-en-4-one) europium
SMILES [Eu].CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium(III)
Punto de fusión 203°C to 207°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1037.49
Forma física Polvo