Learn More
Tris(4-trifluorometilfenil)fosfina, TRC
Código de producto. 30424482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424482 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30424482 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT245170500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine
CAS 13406-29-6
Fórmula molecular C21 H12 F9 P
Cantidad 500 mg
Sinónimo Phosphine','tris(alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl)- (7CI,8CI), Tris[p-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Fórmula InChI InChI=1S/C21H12F9P/c22-19(23,24)13-1-7-16(8-2-13)31(17-9-3-14(4-10-17)20(25,26)27)18-11-5-15(6-12-18)21(28,29)30/h1-12H
SMILES FC(F)(F)c1ccc(cc1)P(c2ccc(cc2)C(F)(F)F)c3ccc(cc3)C(F)(F)F
Nombre IUPAC tris[4-(trifluorometil)fenil]fosfano
Peso molecular (g/mol) 466.279
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.053