Learn More
Tris(4-trifluorometilfenil)fosfina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine |
| Punto de fusión | 72.0°C to 75.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 466.29 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Forma física | Líquido |
Safety and Handling
- Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.