Learn More
Tris[4-(trifluorometil)fenil]fosfina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11425333 5 g 5 g
11415333 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425333 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12885.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
CAS: 13406-29-6 | C21H12F9P | 466.286 g/mol
Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine is a raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tris[4-(trifluorometil)fenil]fosfina es una materia prima e intermediario empleado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13406-29-6
Fórmula molecular C21H12F9P
Peso molecular (g/mol) 466.286
Número MDL MFCD00058883
Clave InChI PXYCJKZSCDFXLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 4-trifluoromethylphenyl phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl phosphane, phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl, tris p-trifluoromethylphenyl phosphine, phosphine, tris .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-p-tolyl, tris p-trifluoromethylphenyl phosphine,min, acmc-20ajbq
PubChem CID 139448
Nombre IUPAC tris[4-(trifluorometil)fenil]fosfano
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)P(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Punto de fusión 72°C to 75°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.29
Porcentaje de pureza 98%